Learn More
Cole-Parmer™ Bécher style Griffin en acier inoxydable
Code produit. 11732335 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
600 ml
1200 ml
2000 ml
3000 ml
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11732335
Marque: Cole-Parmer™ 0720580
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces béchers pour une variété d’applications. Les béchers de type Griffin en acier inox Cole-Parmer™ sont parfaits pour l’agitation générale ou la mesure de solutions. Les béchers sont dotés d’un rebord à versement facile pour moins de déversements.
Utilisez ces béchers pour une variété d’applications.Les béchers de type Griffin en acier inox Cole-ParmerTM sont parfaits pour l’agitation générale ou la mesure de solutions.Les béchers sont dotés d’un rebord à versement facile pour moins de déversements.
Les béchers de style Griffin avec bec verseur ont une pleine capacité vers l’extrémité haute pour assurer une mesure précise.
  • Capacités de mélange durables et économiques
  • En acier inox 304 de calibre moyen
  • Non corrosif
  • Faciles à nettoyer
Spécification
Diamètre (métrique) externe 140 mm
Capacité (métrique) 3000 ml
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 140 mm
Température (métrique) de fonctionnement max. 426,7°C
Type Bécher