Learn More
Cole-Parmer™ Grinding Balls for Geno/Grinder™ Homogenizers
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
9,5 mm
1,1 cm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- En acier inox 440 C
- Autoclavable et réutilisable
- Convient au broyage d’échantillons dans le Geno / Grinder
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boulets de broyage |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) | 0,37 in |
| Diamètre (métrique) | 9,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le broyage de petits échantillons de tissus |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur de billes de broyage pour Geno / Grinder |