Learn More
RETSCH Billes de broyage en acier inoxydable
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Broyeur à billes planétaire PM 400
Flacons de réaction
MM 200 et MM 301
Diamètre (métrique):
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
15 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
Description
- Pour une utilisation avec les broyeurs mélangeurs MM 200 et MM 400
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boulets de broyage |
| Diamètre (métrique) | 15 mm |
| À utiliser avec (équipement) | MM 200 et MM 301 |
| Matériau | Acier inoxydable |