Learn More
RETSCH Billes de broyage en acier inoxydable
Code produit. p-8007380 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Broyeur à billes planétaire PM 400
Flacons de réaction
MM 200 et MM 301
Diamètre (métrique):
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
15 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
Code produit. 10208591
Marque: RETSCH 05.368.0060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour une utilisation avec les broyeurs mélangeurs Retsch™. Les billes de broyage en acier inox Retsch™ sont idéales pour le broyage de cellules biologiques et pour l’extraction d’ADN / ARN.
  • Pour une utilisation avec les broyeurs mélangeurs MM 200 et MM 400
Spécification
Type de produit Boulets de broyage
Diamètre (métrique) 40 mm
À utiliser avec (équipement) Broyeur à billes planétaire PM 400
Matériau Acier inoxydable