Learn More
DWK Life Sciences Poignée en acier inoxydable, pour plateau de coloration
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
La microscopie est une méthode d’observation et d’examen des objets qui sont invisibles à l’œil nu humain. Les objets à observer sont grossis jusqu’à ce qu’ils puissent être affichés en tant qu’images. Pour la préparation des échantillons, les objets à examiner sont coupés en coupes très minces. Ces sections sont ensuite appliquées à une lame et recouvertes d’une lame porte-objet et de solutions appropriées. Pour être visibles au microscope, les coupes sur les lames doivent être dans un bac de coloration et teintées avec une solution appropriée.
- Se fixe de façon indépendante et non permanente au rack de colorants, facilitant l’insertion et le retrait des lames
- Permet de placer le rack de coloration en toute sécurité dans la boîte de coloration en évitant tout contact direct avec la solution de coloration
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Transport de plateaux de coloration ; suspension de racks de coloration |
| Nb par paquet | 10/Bte |
| Quantité | 10/paquet |