Learn More
Buerkle™ Mèche creuse en acier inox
Code produit. p-8002779 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du dessus extérieur:
10 mm
21 mm
54 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16585200
Marque: Buerkle™ 53230190
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La mèche creuse en acier inox Buerkle™ est un échantillonneur pour substances surgelées et semi-solides dans l’industrie alimentaire.
  • Acier inox AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
  • Stérilisable
  • Profondeur de perçage de 20 cm
  • La couronne de sciage tranchante de la mèche creuse très robuste découpe rapidement dans l’échantillon
  • Un échantillon cylindrique (échantillon à section transversale) de 20 cm max. peut être découpé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Perforeuse à glace
Matériau Acier inox (AISI 316 L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571))
Autoclavable Autoclavable
Description Diam. interne 8 mm
Certifications/Conformité Certificat de matériel
À utiliser avec (application) Échantillonnage de glace
À utiliser avec (équipement) Machine de forage
Diamètre (impériale) du dessus extérieur 1,97 po
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 10 mm
Longueur (métrique) 100 mm