Learn More
Smeg™ Paniers à instruments en acier inox
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
225 x 450 x 50mm
435 x 160 x 50mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Paniers avec poignées en acier inox, adaptés aux instruments de taille moyenne
- Ouvertures de la maille de 5 x 5 mm
- Dimensions : 225 x 450 x 50mm
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Panier d’instruments |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments de taille moyenne |
| Comprend | Poignées |
| Dimensions (L x l x H) | 225 x 450 x 50mm |