Learn More
Buerkle™ Plateau à instruments en acier inoxydable
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Préparez, placez et transportez des instruments et des échantillons à l’aide du plateau d’instruments Buerkle™.
- Acier inox V2A
- Hygiénique et robuste
- Surface intérieure lisse facile à nettoyer
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 460 x 300 x 20 mm |
| Hauteur (métrique) | 20 mm |
| Longueur (métrique) | 460 mm |
| Matériau | Métal |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Hauteur (impériale) | 0,8 in |
| Largeur (impériale) | 11,8 in |
| Autoclavable | Autoclavable |