Learn More
Buerkle™ Plateau à instruments en acier inoxydable
Code produit. p-7224418 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17565935
Marque: Buerkle™ 42080001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les instruments, le matériel de laboratoire ou les échantillonneurs peuvent être placés et transportés sur ce plateau en acier inoxydable robuste.
Préparez, placez et transportez des instruments et des échantillons à l’aide du plateau d’instruments Buerkle™.
  • Acier inox V2A
  • Hygiénique et robuste
  • Surface intérieure lisse facile à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 280 x 180 x 20 mm
Hauteur (métrique) 20 mm
Longueur (métrique) 280 mm
Matériau Métal
Largeur (métrique) 180 mm
Longueur (impériale) 11 in
Hauteur (impériale) 0,8 in
Largeur (impériale) 7,1 in