Learn More
Sampling Systems™ Plateaux porte-instruments en acier inoxydable
Code produit. 15889701 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
215 mm
295 mm
395 mm
490 mm
Largeur (métrique):
160 mm
197 mm
275 mm
320 mm
Hauteur (métrique):
11 mm
15 mm
18 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15889701
Marque: Sampling Systems™ A674295
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotés d’une conception sans suceur pour un nettoyage facile. Sampling Systems™ Les plateaux d’instruments en acier inoxydable sont parfaits pour transporter des outils et de l’équipement.
  • Gamme de tailles
  • Conception sans fissures
  • Finition polie de haute qualité
  • Acier inox 304
Spécification
Hauteur (métrique) 18 mm
Longueur (métrique) 295 mm
Matériau Acier inox (AISI 304)
Type Plateau
Largeur (métrique) 197 mm
Finition Poli