Learn More
Nickel Electro™ Bidons en acier inoxydable
Code produit. 12837595 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
12837595 2000 ml 1 pièce
12827595 500 ml 1 pièce
11439609 1000 ml 1 pièce
15311005 3 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 12837595 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur JUGS2000H
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les bidons en acier inox 304 sont adaptés aux applications pharmaceutiques et de laboratoire.
  • Bidons transparents en acier inox 304
  • Conviennent aux applications pharmaceutiques et de laboratoire
Spécification
Diamètre (métrique) externe 150 mm
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Acier inoxydable
Finition Luminosité
Hauteur (métrique) 215 mm
Type Bidon
Graduated Oui