Learn More
Nickel Electro™ Bidons en acier inoxydable
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bidons transparents en acier inox 304
- Conviennent aux applications pharmaceutiques et de laboratoire
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 145 mm |
| Capacité (métrique) | 3 000 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Finition | Luminosité |
| Hauteur (métrique) | 175 mm |
| Type | Bidon |