Description
- GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
- Includes a pouring lip for easy emptying
- Graduation marks for visual convenience
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Matériau | Stainless Steel (316L) |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Modèle | Poignée |