Learn More
Welch Ilmvac™ Bride KF en acier inoxydable avec tubulure longue
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
24 mm
40,5 mm
Diamètre (métrique) externe:
20 mm
28 mm
44,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 40,5 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) externe | 44,5 mm |
| Longueur totale (métrique) | 5,8 cm |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Taille de la tubulure | DN 40 |
| Type de produit | Bride KF avec embout long |