Learn More
Welch Ilmvac™ Bride KF en acier inoxydable avec tubulure longue
Code produit. p-8012721 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
24 mm
40,5 mm
Diamètre (métrique) externe:
20 mm
28 mm
44,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10158121
Marque: Welch Ilmvac™ 701321
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Longueur totale (métrique) 5,2 cm
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure DN 16
Type de produit Bride KF avec embout long