Learn More
Cole-Parmer™ Cuillère-spatule de laboratoire en acier inox
Code produit. 11750229 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
304,8mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11750229
Marque: Cole-Parmer™ 0101914
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Quantité 1Chaque
Capacité (métrique) 5 ml
Type de produit Spatules de pesée
À utiliser avec (application) Pour l’échantillonnage à partir de bouteilles de plus grande taille
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 304,8mm