Learn More
Nickel Electro™ Béchers en acier inox avec bec verseur
Ce bécher de laboratoire en acier inox durable est incassable et ne s’écaille pas, ce qui le rend adapté aux applications de laboratoire.
Marque:  Nickel Electro™ 209
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.83340kg
Code produit. 11469569
  • 186.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2024
Description
  • Bécher de laboratoire en acier inox durable
  • Béchers en acier inox 304 
  • Ne risquent pas de se briser ou de s’ébrécher
  • Conviennent aux applications de laboratoire depuis 
  • Toutes les surfaces sont non réactives 
  • Sans absorption
Spécification
Spécification
180 mm
Acier inox
Bec verseur
5000 ml
214 mm
Bécher