Learn More
Bochem™ Pot de laboratoire en acier inox avec couvercle
Code produit. p-8005458
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
3,5 L
5 L
6,5 L
8,5 L
15,5 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10666331
Marque: Bochem™ 8360
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remarque :
Le couvercle n'est pas inclus ; vendu séparément.
Spécification
Diamètre (métrique) interne 160mm
Hauteur (métrique) 128H
Capacité (métrique) 2,5 L
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type de produit Récipient de laboratoire, 2,5 L