Learn More
Bochem™ Ciseaux de laboratoire en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Trois modèles : rond-rond, rond-pointu et pointu-pointu
- Acier inox
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ciseaux de laboratoire |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de pointe | Tranchant / rond |