Learn More
Bochem™ Plateau de laboratoire en acier inox
Code produit. 10252201
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10252201
Marque: Bochem™ 8706
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué par Bochem™ , le plateau de laboratoire en acier inoxydable est utile pour contenir et transporter des articles utilisés pour l’expérimentation en laboratoire.
  • Acier inoxydable
  • Angles ronds
  • Côtés en acier pour protéger le contenu
Spécification
Dimensions (L x l) 560 x 385 mm
Dimensions (L x l x H) 560 x 385 x 100 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
Longueur (métrique) 500 mm, 560 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau de laboratoire
Largeur (métrique) 330 mm, 385 mm
Quantité 1/boîte
Forme Rectangulaires