Learn More
Bochem™ Louche en acier inox 18/10 avec poignée plate
Click to view available options
Longueur (métrique):
185 mm
345 mm
350 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poignée plate
- Acier inoxydable
- Pelle en forme de louche
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Capacité (métrique) | 1400 mL |
| Certifications/Conformité | AISI 304 |
| Type de produit | Louche |
| Diamètre (métrique) externe | 180 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de poignée | Plat |
| Longueur (métrique) | 350 mm |