Learn More
De Buyer™ Louche en acier inox avec poignée métallique
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
0,13 L
0,67 L
1 L
1.46L
2,06 L
Longueur (métrique):
140 mm
340 mm
430 mm
540 mm
635 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
- Poignée large et rigide de 2,5 mm
- Crochet fixe à l’extrémité de la poignée
- Capacité en litres gravée sur la poignée
- Résiste au lave-vaisselle
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Louche |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Pour tous les récipients, y compris les casseroles profondes |
| Hauteur (métrique) | 97 mm |
| Longueur (métrique) | 635 mm |
| Quantité | À l’unité |
| Volume (métrique) | 2,06 L |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur