Learn More
Sampling Systems™ Louches en acier inoxydable
Code produit. 12987955 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
120 ml
150 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12987955
Marque: Sampling Systems™ A32450
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces louches sont fabriquées en acier inoxydable hygiénique et sont idéales pour l’échantillonnage de produits liquides.
  • Finition satinée
  • Fabrication sans fissure pour un nettoyage facile entre les lots
  • Gamme de tailles disponibles
Spécification
Type de produit Louche
Matériau Acier inox (AISI 304)
Capacité (métrique) 50 ml
À utiliser avec (application) Échantillonnage de produits liquides
Longueur (métrique) 275 mm