Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles personnalisées, grande embase, en acier inox
Peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de style (RN) de 250 μl ou plus.
Marque: Hamilton™ 7806-04
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
ulli Disponible dans différentes couleurs /lili Fournis par boîtes de 6 /lili Style et longueurs de pointe personnalisés /lili Autoclavables /lili Pour les grandes embases /li/ulSpécification
Autoclavables | |
26s G | |
0,47 mm | |
6/boîte | |
Seringues amovibles (250 μl et plus) |
Stainless Steel | |
0,13 mm | |
Aiguille amovible personnalisée | |
2, 3, ou 4 |