Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles personnalisées, grande embase, en acier inox
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
23s G
23 G
25 s G
26s G
26 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
- Disponible dans différentes couleurs
- Fournis par boîtes de 6
- Style et longueurs de pointe personnalisés
- Autoclavables
- Pour les grandes embases
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Stainless Steel |
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) interne | 0,34 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,64 mm |
| Type de produit | Aiguille amovible personnalisée |
| Type de pointe d’aiguille | 2, 3, ou 4 |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues amovibles (250 μl et plus) |