Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles personnalisées, grande embase, en acier inox
Code produit. 11550042
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
23s G
23 G
25 s G
26s G
26 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 11550042
Marque: Hamilton™ 780603
Peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de style (RN) de 250 μl ou plus.
  • Disponible dans différentes couleurs
  • Fournis par boîtes de 6
  • Style et longueurs de pointe personnalisés
  • Autoclavables
  • Pour les grandes embases
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (métrique) interne 0,26 mm
Diamètre (métrique) externe 0,46 mm
Type de produit Aiguille amovible personnalisée
Quantité 6/boîte
Type de pointe d’aiguille 2, 3, ou 4
À utiliser avec (équipement) Seringues amovibles (250 μl et plus)