Learn More
Bochem™ Couvercle en acier inox
Code produit. 10634121
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour bécher gradué de 10 L
Pour bécher gradué de 15 L
Pour un seau gradué de 10 L
Pour un seau gradué de 15 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10634121
Marque: Bochem™ 8392