Learn More
Blanco™ Couvercles en acier inoxydable Gastronorm avec poignée
Click to view available options
Dimensions:
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 2/3
Longueur (métrique):
176 mm
265 mm
325 mm
354 mm
530 mm
Largeur (métrique):
162 mm
176 mm
265 mm
325 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les couvercles en acier inox Gastronom disposent d’une stabilité exceptionnelle grâce à l’empreinte périphérique des bords. Ces couvercles robustes et dimensionnellement stables sont faciles à nettoyer et offrent une hygiène optimale grâce à leur surface lisse et non poreuse.
- Finition haut de gamme, résistante à la corrosion, avec bords ébavurés
- Résistance à la température de −40° C à +280° C
- Acier inox, sans goût, inodore (AISI 304)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Couvercle avec poignée |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| Certifications/Conformité | Norme européenne EN 631 |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients Gastronome |
| Longueur (métrique) | 530 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Forme | Rectangle |
| Dimensions | GN 1/1 |
| Plage de températures (métrique) | −40°C à 280°C |
| Largeur (métrique) | 325 mm |