Learn More
Cole-Parmer™ Raccords Luer en acier inox
Click to view available options
Comprend:
Raccord Luer Lock mâle x raccord cannelé 1⁄4 po
Raccord Luer femelle x raccord mâle Luer Lock
Raccord Lueur femelle x filetage UNF 1/4 à 28 po
Raccord mâle Luer Lock x filetage 1/4 à 28 UNF
Conditionnement:
1 pièce
Description
Raccords Luer exceptionnellement résistants adaptés aux environnements chimiques agressifs.Les raccords Luer Cole-Parmer™ en acier inox sont faciles à démonter pour le nettoyage.
- Durabilité exceptionnelle
- Démontage facile pour le nettoyage.
- Idéal pour les environnements chimiques agressifs
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Environnements chimiques agressifs |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Comprend | Raccord Luer Lock mâle x raccord cannelé 1⁄4 po |
| Type de produit | Raccord Luer |