Learn More
Hamilton™ Aiguille à embase en métal Luer-Lock en acier inox, longueur personnalisée, type de pointe 2, 3 ou 4
Code produit. 11512355
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26s G
26 G
27 G
28 G
33 G
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11512355
Marque: Hamilton™ 774819
Le moyeu métallique rend la connexion la plus rigide à l’aiguille, ce qui la rend parfaite pour le perçage répétitif du septum.
  • Disponible dans différentes couleurs
  • Autoclavables
  • Moyeux en métal fabriqués en laiton nickelé
  • Longueur personnalisée
  • Compatibles avec les seringues Luer-Lock en PTFE (TLL)
  • Conception contrôlée par une série de normes universelles garantissant la compatibilité entre les fabricants
  • Fournis par boîtes de 6
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (métrique) interne 0,13 mm
Diamètre (métrique) externe 0,47 mm
Type de produit Aiguille personnalisée Luer-Lock
Quantité 6/boîte
Type de pointe d’aiguille 2, 3, ou 4
À utiliser avec (équipement) Seringues TLL et connecteurs LT ou TLL
Type de connexion Cône standard