Learn More
Hamilton™ Aiguille à embase en métal Luer-Lock en acier inox, longueur personnalisée, type de pointe 2, 3 ou 4
Description
- Disponible dans différentes couleurs
- Autoclavables
- Moyeux en métal fabriqués en laiton nickelé
- Longueur personnalisée
- Compatibles avec les seringues Luer-Lock en PTFE (TLL)
- Conception contrôlée par une série de normes universelles garantissant la compatibilité entre les fabricants
- Fournis par boîtes de 6
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 16 G |
| Diamètre (métrique) interne | 1,19 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1,65 mm |
| Type de produit | Aiguille personnalisée Luer-Lock |
| Quantité | 6/boîte |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 9,52 à 304 mm |
| Type de pointe d’aiguille | 2, 3, ou 4 |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues TLL et connecteurs LT ou TLL |
| Afficher plus |