Learn More
Hamilton™ Aiguilles à connecteur Kel-F personnalisées
Conception contrôlée par une série de normes universelles garantissant la compatibilité entre les fabricants.
Marque: Hamilton™ 7750-19
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Disponible dans différentes couleurs
- Fournis par boîtes de 6
- Style de pointe personnalisé
- Autoclavables
- Gaz stérilisable
- Pour les embases Kel-F
- Longueur personnalisée
- Embout Luer en acier inox
Spécification
Autoclavables | |
28 G | |
0,36 mm | |
6/boîte | |
Seringues et connecteurs LT et TLL |
Stainless Steel | |
0,18 mm | |
Aiguille Kel-F et raccord Luer-Lock | |
2, 3, ou 4 | |
Cône standard |