Learn More
Hamilton™ Aiguilles à connecteur Kel-F personnalisées
Code produit. 11513274
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
10 G
14 G
16 G
17 G
20 G
22s G
22 G
25 G
28 G
30 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Produits personnalisés
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11513274
Marque: Hamilton™ 775218
Conception contrôlée par une série de normes universelles garantissant la compatibilité entre les fabricants.
  • Disponible dans différentes couleurs
  • Fournis par boîtes de 6
  • Style de pointe personnalisé
  • Autoclavables
  • Gaz stérilisable
  • Pour les embases Kel-F
  • Longueur personnalisée
  • Embout Luer en acier inox
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (métrique) interne 0,17 mm
Diamètre (métrique) externe 0,72 mm
Type de produit Aiguille Kel-F et raccord Luer-Lock
Quantité 6/boîte
Type de pointe d’aiguille 5 ou AS
À utiliser avec (équipement) Seringues et connecteurs LT et TLL
Type de connexion Cône standard