Learn More
Hamilton™ Aiguilles à connecteur Kel-F personnalisées
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
10 G
14 G
16 G
17 G
20 G
22s G
22 G
25 G
28 G
30 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Produits personnalisés
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Disponible dans différentes couleurs
- Fournis par boîtes de 6
- Style de pointe personnalisé
- Autoclavables
- Gaz stérilisable
- Pour les embases Kel-F
- Longueur personnalisée
- Embout Luer en acier inox
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Stainless Steel |
| Calibre d’aiguille | 30 G |
| Diamètre (métrique) interne | 0,16 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,31 mm |
| Type de produit | Aiguille Kel-F et raccord Luer-Lock |
| Quantité | 6/boîte |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 9,5 à 304 mm |
| Type de pointe d’aiguille | 2, 3, ou 4 |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues et connecteurs LT et TLL |
| Afficher plus |