Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway en acier inox
Code produit. p-8012498 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
178 mm
200 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11513472
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet de gratter et de prélever des matières dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en acier inox Fisherbrand™ non magnétiques ont une finition brillante.
  • Fabriquées en acier inox
  • L’extrémité courbée et arrondie racle et soulève des matériaux dans des bouteilles et des flacons
Spécification
Quantité 5 Paquets
Type de produit Spatule Chattaway
Largeur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) externe 3,6 mm
Dimensions (L x l) 150 x 10 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 150 mm