Learn More
Kartell™ Plateau métallique en acier inox
Code produit. p-8007257
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
52 x 35 x 11 mm
52 X 35 x 11,6 mm
Type:
Plateau
Plateau de biopsie
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10142761
Marque: Kartell™ 0292300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le plateau en acier inox Kartell™ convient à l’histologie et à la construction d’acier inox pour faciliter l’élimination de la paraffine, ce qui permet de placer précisément l’échantillon dans la paraffine.
  • Conçu pour faciliter l’élimination des inclusions de paraffine
  • Permet une localisation précise de l’échantillon dans la paraffine
  • Pour l’histologie
  • Marquage CE
  • Homologué IVD
Spécification
Dimensions (L x l) 23 x 36 mm intérieur
Dimensions (L x l x H) 52 x 35 x 11 mm
Hauteur (métrique) 11 mm (extérieur)
Longueur (métrique) 52 mm (extérieur), 23 mm (intérieur)
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau
Largeur (métrique) 35 mm (extérieur), 36 mm (intérieur)
Quantité 10/boîte
Forme Rectangulaires