Learn More
Kartell™ Plateau métallique en acier inox
Code produit. p-8007257
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
52 x 35 x 11 mm
52 X 35 x 11,6 mm
Type:
Plateau
Plateau de biopsie
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10142761
Marque: Kartell™ 0292300
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Le plateau en acier inox Kartell™ convient à l’histologie et à la construction d’acier inox pour faciliter l’élimination de la paraffine, ce qui permet de placer précisément l’échantillon dans la paraffine.
  • Conçu pour faciliter l’élimination des inclusions de paraffine
  • Permet une localisation précise de l’échantillon dans la paraffine
  • Pour l’histologie
  • Marquage CE
  • Homologué IVD
Tekniske data
Dimensions (L x l) 23 x 36 mm intérieur
Dimensions (L x l x H) 52 x 35 x 11 mm
Hauteur (métrique) 11 mm (extérieur)
Longueur (métrique) 52 mm (extérieur), 23 mm (intérieur)
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau
Largeur (métrique) 35 mm (extérieur), 36 mm (intérieur)
Quantité 10/boîte
Forme Rectangulaires
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.