Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Micro-spatule en acier inox
Code produit. 10566673 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 cm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10566673
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ 0101918
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spatule gainée PTFE brun
• Qualité alimentaire FDA
• Inerte chimiquement
• Spatule gainée PTFE
• Lame 1 à extrémité arrondie, lame 2 voir photo.
Spécification
Quantité 2 Paquets
Revêtement FEP en téflon Fluo-Kem
Certifications/Conformité Conforme aux réglementations de la FDA
Type de produit Micro-spatule
Largeur (métrique) 0,79 cm
Diamètre (métrique) externe 4mm
Dimensions (L x l) 5 x 0,79 cm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 5 cm