Learn More
Buerkle™ Micro-échantillonneur V4A
Micro-échantillonneur Buerkle™ V4A conçu pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre.
322.00€ - 519.00€
Spécification
Type de produit | MicroSampler |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (application) | Conçue pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du dessus extérieur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du dessus extérieur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10278030
|
Buerkle™
5307-1055 |
12 mm | 55 cm |
322.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10741401
|
Buerkle™
5307-1085 |
12 mm | 85 cm |
357.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11803382
|
Buerkle™
5307-1120 |
12 mm | 120 cm |
389.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10571731
|
Buerkle™
5307-2055 |
25 mm | 55 cm |
493.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10411921
|
Buerkle™
5307-2085 |
25 mm | 85 cm |
452.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10412111
|
Buerkle™
5307-2120 |
25 mm | 120 cm |
519.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Échantillonnage en points
- Disponibles en plusieurs longueurs et volumes
- L’embout peut être retiré, nettoyage aisé
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Stérilisable
- Des embouts supplémentaires sont disponibles en différentes tailles
- Peut être échantillonné facilement, rapidement et proprement à partir de différentes profondeurs d’échantillonnage de sacs ou de récipients
- Les embouts du micro-échantillonneur sont interchangeables
Spécification
MicroSampler | |
Acier inoxydable (V4A) | |
Autoclavable | |
Conçue pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre |
Please order head separately!