Learn More
Bochem™ Ciseaux de microscopie en acier inoxydable
En acier inox. Les ciseaux de microscopie en acier inox Bochem™ sont disponibles en trois types de poignées.
7.10€ - 12.75€
Spécification
Type de produit | Ciseaux de microscopie |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Type de pointe | Tranchant / tranchant |
Code produit | Marque | Blade Style | Type de pointe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Blade Style | Type de pointe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10218610
|
Bochem™
4071 |
Pliée | Tranchant / tranchant | 100 mm |
7.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10065090
|
Bochem™
4070 |
Droit | Tranchant / tranchant | 100 mm |
12.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10112511
|
Bochem™
4080 |
Droit | Tranchant / tranchant | 115 mm |
10.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriqués en acier inox
- Trois modèles : rond-rond, rond-pointu et pointu-pointu
Spécification
Ciseaux de microscopie | |
Acier inoxydable | |
Tranchant / tranchant |