Learn More
Cole-Parmer™ Arbres pour mélangeur en acier inoxydable
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
304,8 mm
457,2 mm
500 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre:
0,25 mm
7,9 mm
9,5 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tiges d’extension en acier inoxydable 316
- Tous les arbres de 9,5 mm (3⁄8 po) de diamètre sont usinés à une extrémité pour accueillir une turbine de 8 mm (5⁄16 po) de diamètre
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 7,9375 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 7,9 mm |
| Longueur (métrique) | 457,2 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Arbre pour mélangeur |
| Matériau | Acier inoxydable |