Learn More
Astell Scientific™ Conteneur à déchets Morrison en acier inoxydable
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour une utilisation avec les autoclaves de paillasse Portaclave Swiftlock
Hauteur (métrique) extérieure:
200 mm
Profondeur (métrique) extérieure:
260 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction robuste en acier inoxydable.
- Fond étanche.
- Poignée en forme de seau pour un transport facile
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Profondeur (métrique) extérieure | 260 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour une utilisation avec les autoclaves de paillasse Portaclave Swiftlock |
| Hauteur (métrique) extérieure | 200 mm |
| Type de produit | Récipient pour déchets Morrison |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (métrique) extérieure | 180 mm |