Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente multi-niveaux en acier inoxydable
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Capacité (métrique):
45 mL
110 mL
190 mL
300 mL
370 mL
750 mL
1 000 ml
1300 mL
Diamètre (métrique):
25 mm
40 mm
Comprend:
3 fentes
3 fentes, adaptateur de flacon, un flacon
4 fentes
4 fentes, adaptateur de flacon, un flacon
5 fentes
5 fentes, adaptateur de flacon, un flacon
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Section transversale (échantillon composite)
- Convient au prélèvement d’échantillons de grand volume
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur à fente |
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Comprend | 3 fentes |
| Capacité (métrique) | 45 mL |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |