Learn More
Buerkle™ Échantillonneurs en acier inoxydable V4A Novartos Uno Pharma Zone
Tous les produits Bürkle Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
600 mm
1000 mm
1400 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Les inserts d’échantillons s’adaptent précisément et peuvent facilement être remplacés
- Les inserts sont disponibles en volumes allant de 0 à 4,0 ml
- Les profondeurs d’insertion peuvent facilement être lues à partir de la graduation de profondeur gravée au laser
- Acier inox AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Sans rainure et poli à la main
- 25 mm Ø
Specifications
Specifications
| Type de produit | Échantillonneur Novartos Uno Pharma Zone |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Échantillage à dose unitaire |
| Matériau du tube | Acier inoxydable (V4A) |
| Type de poignée | Forme de T |
| Couleur | Argent |
| Certifications/Conformité | Directives de la FDA pour l’échantillonnage à dose unitaire |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction