Learn More
Sartorius™ Poids d’étalonnage OIML de classe E2 en acier inox sans certificat d’étalonnage DAkkS
Poids d’étalonnage en acier hautement poli de 1 g à 2 kg
Marque: Sartorius™ YCW6528-00
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
Conforme aux spécifications OIML de classe E2, F1 et F2.Spécification
Plastic | |
5 kg |