Learn More
Sartorius™ Kits de poids à ligne de référence classe E2 OIML en acier inox sans certificat d’étalonnage DAkkS
Marque:  Sartorius™ YCS31-712-00
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 10064220
  • 7190.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 17-05-2023
Spécification
Bois
1 g à 10 kg