Learn More
Sartorius™ Poids de ligne de référence classe E2 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS
Product Code. 10397201 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Poids:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10397201
Brand: Sartorius™ YCW61200
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Poids de ligne de référence classe E2 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau du coffret Bois
Poids 1 kg