Learn More
Sartorius™ Poids d’étalonnage cylindrique F1 en acier inox
Code produit. p-8006435 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1000 g
100 g
10 000 g
10 g
1 g
2000 g
200 g
20 g
2 g
5000 g
500 g
50 g
5 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10563451
Marque: Sartorius™ YCW513800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assure une bonne précision de l’étalonnage et des mesures. Le poids d’étalonnage cylindrique F1 en acier inox Fisherbrand™ est un poids individuel très précis avec une masse nominale comprise entre 1 g et 10 kg. Ces poids cylindriques sont conformes aux exigences de classe F1.
La gamme de poids de référence Sartorius™ inclut ces poids cylindriques standard. Ils sont fabriqués en acier inox durable et conformes aux normes OIML de classe F1 pour une utilisation avec des balances de classe II.
  • Disponibles dans différentes valeurs de masse nominales, de 1 à 10 000 g
  • Conviennent parfaitement aux procédures d’assurance qualité selon la norme ISO 9001 ff
    • Instruments de réglage, de test et d’étalonnage pour balances de classe II
    • Assurance qualité pour les balances avec moins de 300 000 échelons
    • Poids pour l’étalonnage et pour l’étalonnage officiel des autres poids des classes inférieures (F2, F3, M1, M2 et M3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids d’étalonnage cylindrique
Classification OIML classe F1
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret Plastique
Poids (métrique) 100 g