Learn More
Sartorius™ Poids de référence, en acier inoxydable, OIML, classe F1 sans certificat d’étalonnage DAkkS
Code produit. 10479881 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
100 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Matériau du coffret:
Bois
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10479881
Marque: Sartorius™ YCW51300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Poids de ligne de référence classe F1 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS
Poids de ligne de référence classe F1 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS.
  • Sans certificat d’étalonnage DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret Bois
Poids 100 g