Learn More
Sartorius™ Poids de référence, en acier inoxydable, OIML, classe F1 sans certificat d’étalonnage DAkkS
Product Code. 11337504 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Poids:
100 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Matériau du coffret:
Bois
Plastique
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11337504
Brand: Sartorius™ YCW45300
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Poids de ligne de référence classe F1 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS
Poids de ligne de référence classe F1 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS.
  • Sans certificat d’étalonnage DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret Bois
Poids 50 g