Learn More
De Buyer™ Louches monobloc en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 ml
450 mL
Longueur (métrique) de la poignée:
28 cm
32 cm
35 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Forme ergonomique de la poignée pour vous permettre d’insérer votre pouce
- Empêche l’ustensile de tourner, même avec des mains mouillées ou grasses
- Bonne préhension sans fatigue
- Adaptée au lave-vaisselle
- Finition avec un crochet fixe, adaptée aux barres rondes ou carrées, épaisses ou fines
- Louches parfaitement sphériques sur toute la hauteur du dôme, essentielles pour le versement sans déversement
- Ébavurage et finition soignés
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 450 mL |
| Type de produit | Échelle monobloc |
| Longueur (métrique) de la poignée | 35 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de poignée | Coudé, ergonomique |